SML0083
GSK 1059615 sodium salt hydrate
Synonyme(s) :
(5Z)-5-[[4-(4-pyridinyl)-6-quinolinyl]methylene]-2,4-thiazolidinedione sodium salt hydrate
110,00 €
About This Item
110,00 €
Produits recommandés
Forme
powder
Niveau de qualité
Couleur
yellow
Solubilité
H2O: ≥8 mg/mL
Auteur
GlaxoSmithKline
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
O.[Na+].O=C1[N-]C(=O)C(\S1)=C\c2ccc3nccc(-c4ccncc4)c3c2
InChI
1S/C18H11N3O2S.Na.H2O/c22-17-16(24-18(23)21-17)10-11-1-2-15-14(9-11)13(5-8-20-15)12-3-6-19-7-4-12;;/h1-10H,(H,21,22,23);;1H2/q;+1;/p-1/b16-10-;;
Clé InChI
KKSRFFGUIONCPS-FLPKAINGSA-M
Actions biochimiques/physiologiques
Caractéristiques et avantages
Clause de non-responsabilité
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Articles
Discover Bioactive Small Molecules for Kinase Phosphatase Biology