SMB01023
Angolensin
≥90% (LC/MS-ELSD)
Synonyme(s) :
(αR)-Angolensin, (-)-Angolensin, (2R)-1-(2,4-dihydroxyphenyl)-2-(4-methoxyphenyl)-1-propanone
201,00 €
About This Item
201,00 €
Produits recommandés
Source biologique
plant
Essai
≥90% (LC/MS-ELSD)
Forme
solid
Poids mol.
272.3
Solubilité
water: slightly soluble
Application(s)
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
O(C)c1ccc(cc1)[C@@H](C)C(=O)c2c(cc(cc2)O)O
InChI
1S/C16H16O4/c1-10(11-3-6-13(20-2)7-4-11)16(19)14-8-5-12(17)9-15(14)18/h3-10,17-18H,1-2H3/t10-/m1/s1
Clé InChI
CCOJFDRSZSSKOG-SNVBAGLBSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
Caractéristiques et avantages
- Suitable for Biochemical and Biomedical research
- Versatile and adaptable for wide variety of laboratory and research applications
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable