SMB01017
Neriifolin
≥90% (LC/MS-ELSD)
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
plant
Pureté
≥90% (LC/MS-ELSD)
Forme
solid
Poids mol.
534.68
Application(s)
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
Température de stockage
−20°C
InChI
1S/C30H46O8/c1-16-24(32)26(35-4)25(33)27(37-16)38-19-7-10-28(2)18(14-19)5-6-22-21(28)8-11-29(3)20(9-12-30(22,29)34)17-13-23(31)36-15-17/h13,16,18-22,24-27,32-34H,5-12,14-15H2,1-4H3/t16-,18+,19-,20+,21-,22+,24-,25-,26+,27-,28-,29+,30-/m0/s1
Clé InChI
VPUNMTHWNSJUOG-BAOINKAISA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Caractéristiques et avantages
- High quality compound suitable for multiple research applications
- Compatible with HPLC and mass spectrometry techniques
Autres remarques
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral
Code de la classe de stockage
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable