Principaux documents
W325501
Sigma-Aldrich
L-(+)-Arabinose
99%
Synonyme(s) :
(+)-arabinose, (2R,3S,4S)-2,3,4,5-tétrahydroxypentanal, L(+)-Pectinose, L-arabino-pentose, Pectinose
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C5H10O5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
150.13
Numéro FEMA:
3255
Beilstein:
1723085
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12164502
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.21
Propriétés organoleptiques:
woody
Source biologique:
synthetic
Allergène alimentaire:
no known allergens
Source biologique
synthetic
Niveau de qualité
Essai
99%
Activité optique
[α]/D 102 to 105°, c = 10 in H2O (24 hours)
Pf
160-163 °C (lit.)
Application(s)
flavors and fragrances
Allergène alimentaire
no known allergens
Propriétés organoleptiques
woody
Chaîne SMILES 
OC[C@H](O)[C@H](O)[C@@H](O)C=O
InChI
1S/C5H10O5/c6-1-3(8)5(10)4(9)2-7/h1,3-5,7-10H,2H2/t3-,4-,5+/m0/s1
Clé InChI
PYMYPHUHKUWMLA-VAYJURFESA-N
Description générale
Le L-(+)-arabinose est un sucre pentose qui se présente naturellement dans la gomme de fibre de maïs et la gomme arabique.
Actions biochimiques/physiologiques
Le L-arabinose est un isomère présent naturellement comme constituant des polysaccharides de plantes. La plupart des bactéries contiennent un opéron arabinose inductible qui encode une série d′enzymes et de transporteurs permettant l′utilisation du L-arabinose comme unique source de carbone en culture bactérienne.
Clause de non-responsabilité
Produit réservé aux usages alimentaires hors UE ou aux activités de R&D. Produit non destiné à la vente au détail.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Acacia gums: Stabilizers for flavor encapsulation.
Thevenet F.
ACS Symp. Ser., 370, 37?44-37?44 (1988)
Corn fiber gum: A potential gum arabic replacer for beverage flavor emulsification.
Yadav MP, et al.
Food Hydrocolloids, 21(7), 1022-1030 (2007)
Koen J T Venken et al.
Nucleic acids research, 36(18), e114-e114 (2008-08-05)
Studying gene function in the post-genome era requires methods to localize and inactivate proteins in a standardized fashion in model organisms. While genome-wide gene disruption and over-expression efforts are well on their way to vastly expand the repertoire of Drosophila
Tobias Bergmiller et al.
BMC microbiology, 11, 118-118 (2011-05-31)
The essential Escherichia coli gene ygjD belongs to a universally conserved group of genes whose function has been the focus of a number of recent studies. Here, we put ygjD under control of an inducible promoter, and used time-lapse microscopy
Jiahui Wu et al.
The Biochemical journal, 464(1), 13-22 (2014-08-29)
Ca2+ is a key intermediary in a variety of signalling pathways and undergoes dynamic changes in its cytoplasmic concentration due to release from stores within the endoplasmic reticulum (ER) and influx from the extracellular environment. In addition to regulating cytoplasmic