Documents
SMB00559
Sigma-Aldrich
Muricarpone B
≥85% (LC/MS-UV)
Synonyme(s) :
1,7-bis(3,4-dihydroxyphenyl)heptan-3-one
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C19H22O5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
330.37
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352205
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.25
Pureté
≥85% (LC/MS-UV)
Forme
solid
Solubilité
DMSO: 1 mg/mL
Application(s)
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
O=C(CCC1=CC(O)=C(C=C1)O)CCCCC2=CC=C(O)C(O)=C2
InChI
1S/C19H22O5/c20-15(8-5-14-7-10-17(22)19(24)12-14)4-2-1-3-13-6-9-16(21)18(23)11-13/h6-7,9-12,21-24H,1-5,8H2
Clé InChI
UHRUXUCWHIGENP-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Natural product derived from plant source.
Actions biochimiques/physiologiques
plant secondary metabolite
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable