SMB00388
2,4,3′,5′-tetramethoxystilbene
≥98% (HPLC)
Synonyme(s) :
2,4,3′,5′-tetramethoxystilbene, 1-[(1E)-2-(3,5-dimethoxyphenyl)ethenyl]-2,4-dimethoxy-benzene, 2,3′,4,5′-Tetramethoxystilbene
About This Item
Produits recommandés
Pureté
≥98% (HPLC)
Forme
powder
Technique(s)
HPLC: suitable
Couleur
white to yellow
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
COC1=CC(OC)=CC=C1/C=C/C2=CC(OC)=CC(OC)=C2
InChI
1S/C18H20O4/c1-19-15-8-7-14(18(12-15)22-4)6-5-13-9-16(20-2)11-17(10-13)21-3/h5-12H,1-4H3/b6-5+
Clé InChI
JDBCWSHYEQUBLW-AATRIKPKSA-N