R0145010
Ramipril impurity B
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonyme(s) :
(2S,3aS,6aS)-1-[(S)-2-[[(S)-1-[(Methylethoxy)carbonyl]-3-phenylpropyl]amino]propanoyl]octahydrocyclopenta[b]pyrrole-2-carboxylic acid, Ramipril isopropyl ester
133,00 €
About This Item
133,00 €
Produits recommandés
Qualité
pharmaceutical primary standard
Famille d'API
ramipril
Fabricant/nom de marque
EDQM
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
N2([C@@H]3[C@H](C[C@H]2C(=O)O)CCC3)C(=O)[C@@H](N[C@@H](CCc1ccccc1)C(=O)OC(C)C)C
InChI
1S/C24H34N2O5/c1-15(2)31-24(30)19(13-12-17-8-5-4-6-9-17)25-16(3)22(27)26-20-11-7-10-18(20)14-21(26)23(28)29/h4-6,8-9,15-16,18-21,25H,7,10-14H2,1-3H3,(H,28,29)/t16-,18-,19-,20-,21-/m0/s1
Clé InChI
WJWHJJCWHNPKTH-MQBSTWLZSA-N
Description générale
Application
Conditionnement
Autres remarques
Produit(s) apparenté(s)
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Repr. 1B
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
266.0 °F
Point d'éclair (°C)
130.00 °C