T1539
(+)-α-Tocopherol
Type VI, from vegetable oil, liquid (≥0.88M based on potency, density and molecular wt.), BioReagent, suitable for insect cell culture, ≥1000 IU/g
Synonyme(s) :
2,5,7,8-Tetramethyl-2-(4′,8′,12′-trimethyltridecyl)-6-chromanol, 5,7,8-Trimethyltocol, D-α-Tocopherol, Vitamin E
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
vegetable oil
Type
Type VI
Gamme de produits
BioReagent
Forme
liquid (≥0.88M based on potency, density and molecular wt.)
Puissance
≥600 mg d-α-tocopherol per g
Activité spécifique
≥1000 IU/g
Poids mol.
Mw 430.71 g/mol
Concentration
≥600 mg/g
Technique(s)
cell culture | insect: suitable
Couleur
yellow-orange
Indice de réfraction
n20/D 1.505 (lit.)
Point d'ébullition
200-220 °C/0.1 mmHg (lit.)
Solubilité
chloroform: soluble 0.1 mL/mL, clear, faintly yellow to yellow
Densité
0.95 g/mL at 25 °C (lit.)
Format
neat
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
CC(C)CCC[C@@H](C)CCC[C@@H](C)CCC[C@]1(C)CCc2c(C)c(O)c(C)c(C)c2O1
InChI
1S/C29H50O2/c1-20(2)12-9-13-21(3)14-10-15-22(4)16-11-18-29(8)19-17-26-25(7)27(30)23(5)24(6)28(26)31-29/h20-22,30H,9-19H2,1-8H3/t21-,22-,29-/m1/s1
Clé InChI
GVJHHUAWPYXKBD-IEOSBIPESA-N
Catégories apparentées
Application
Autres remarques
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
230.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
110 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Les clients ont également consulté
Articles
Importance and uses of vitamin E (tocopherol) in serum-free eukaryotic, including hybridoma and chinese hamster ovary (CHO), cell cultures.
Antioxidants protect biological systems from oxidative damage produced by oxygen-containing free radicals and from redoxactive transition metal ions such as iron, copper, and cadmium.