Principaux documents
SMB00325
Sigma-Aldrich
Triptonide
≥98% (HPLC)
Synonyme(s) :
Triptonide, 14-deoxy-14-oxo-triptolide
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C20H22O6
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
358.39
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.25
Essai
≥98% (HPLC)
Forme
powder
Application(s)
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
O=C(OC1)C2=C1[C@]3([H])C[C@H]4[C@@]5(O4)C([C@]6(C(C)C)[C@@H](O6)[C@H](O7)[C@@]57[C@@]3(C)CC2)=O
InChI
1S/C20H22O6/c1-8(2)18-13(25-18)14-20(26-14)17(3)5-4-9-10(7-23-15(9)21)11(17)6-12-19(20,24-12)16(18)22/h8,11-14H,4-7H2,1-3H3/t11-,12-,13-,14-,17-,18-,19+,20+/m0/s1
Clé InChI
SWOVVKGLGOOUKI-ZHGGVEMFSA-N
Description générale
Triptonide is a toxic natural compound found in Tripterygium wilfordii.
Actions biochimiques/physiologiques
Triptonide has potent antileukemic and antitumor activities.
Pictogrammes
Skull and crossbonesHealth hazard
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 1 Oral - Repr. 2
Code de la classe de stockage
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable