SMB00286
Terconazole
≥98%
Synonyme(s) :
(+-)-1-{4-[cis-2-(2,4-Dichlorophenyl)-2-(1H-1,2,4-triazol-1-ylmethyl)-1,3-dioxolan-4-ylmethoxy]phenyl}-4-isopropylpiperazine, Triaconazole
About This Item
Produits recommandés
Pureté
≥98%
Forme
powder
Couleur
white
Solubilité
DMSO: 1 mg/mL
Spectre d'activité de l'antibiotique
fungi
Mode d’action
enzyme | interferes
Température de stockage
2-8°C
InChI
1S/C26H31Cl2N5O3/c1-19(2)31-9-11-32(12-10-31)21-4-6-22(7-5-21)34-14-23-15-35-26(36-23,16-33-18-29-17-30-33)24-8-3-20(27)13-25(24)28/h3-8,13,17-19,23H,9-12,14-16H2,1-2H3/t23-,26-/m0/s1
Clé InChI
BLSQLHNBWJLIBQ-OZXSUGGESA-N
Description générale
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Conditionnement
Stockage et stabilité
Autres remarques
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Chronic 4 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable