Principaux documents
SMB00235
Sigma-Aldrich
Evodol
≥95% (LC/MS-ELSD)
1 MG
458,00 €
458,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 MG
458,00 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C26H28O9
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
484.50
Code UNSPSC :
12352205
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.25
458,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Essai
≥95% (LC/MS-ELSD)
Forme
solid
Application(s)
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
CC1(C)O[C@H]2CC(=O)OC[C@]23[C@H]4CC[C@@]5(C)C(OC(=O)[C@H]6O[C@@]56[C@]4(C)C(=O)C(O)=C13)c7ccoc7
InChI
1S/C26H28O9/c1-22(2)17-16(28)18(29)24(4)13(25(17)11-32-15(27)9-14(25)34-22)5-7-23(3)19(12-6-8-31-10-12)33-21(30)20-26(23,24)35-20/h6,8,10,13-14,19-20,28H,5,7,9,11H2,1-4H3/t13-,14-,19?,20+,23-,24-,25-,26+/m0/s1
Clé InChI
SNGHLUWTFLYPMT-FBIYPHEJSA-N
Description générale
Natural product derived from plant source.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable