PHL89179
Cynarin
phyproof® Reference Substance
Synonyme(s) :
1,3-Dicaffeoylquinic acid, (1R,3R,4S,5R)-1,3-Bis[[3-(3,4-dihydroxyphenyl)-1-oxo-2-propen-1-yl]oxy]-4,5-dihydroxycyclohexanecarboxylic acid, 1,5-DQA, 1,5-Dicaffeoylquinic acid, Cynarin, Cynarine
352,00 €
About This Item
352,00 €
Produits recommandés
Qualité
primary reference standard
Gamme de produits
phyproof® Reference Substance
Essai
≥98.0% (HPLC)
Fabricant/nom de marque
PhytoLab
Application(s)
food and beverages
Format
neat
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
O[C@@H]1C[C@](C[C@@H](OC(=O)\C=C\c2ccc(O)c(O)c2)[C@H]1O)(OC(=O)\C=C\c3ccc(O)c(O)c3)C(O)=O
InChI
1S/C25H24O12/c26-15-5-1-13(9-17(15)28)3-7-21(31)36-20-12-25(24(34)35,11-19(30)23(20)33)37-22(32)8-4-14-2-6-16(27)18(29)10-14/h1-10,19-20,23,26-30,33H,11-12H2,(H,34,35)/b7-3+,8-4+/t19-,20-,23+,25-/m1/s1
Clé InChI
YDDUMTOHNYZQPO-RVXRWRFUSA-N
Description générale
Actions biochimiques/physiologiques
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable