Documents
SMB00138
Sigma-Aldrich
Clusiacyclol A
≥95% (LC/MS-ELSD)
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C23H24O4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
364.43
Code UNSPSC :
12352205
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.25
Pureté
≥95% (LC/MS-ELSD)
Forme
solid
Application(s)
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
CC1(C)C2CCC3(C)Oc4cc(O)c(c(O)c4C1C23)C(=O)c5ccccc5
InChI
1S/C23H24O4/c1-22(2)13-9-10-23(3)18(13)19(22)17-15(27-23)11-14(24)16(21(17)26)20(25)12-7-5-4-6-8-12/h4-8,11,13,18-19,24,26H,9-10H2,1-3H3
Clé InChI
BQIVXBUAUNSLAJ-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Natural product derived from plant source.
Pictogrammes
Environment
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable