Principaux documents
SMB00055
Sigma-Aldrich
Benzomalvin-C
≥95% (LC/MS-ELSD)
1 MG
640,00 €
640,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 MG
640,00 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C24H17N3O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
395.41
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.25
640,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Essai
≥95% (LC/MS-ELSD)
Forme
solid
Application(s)
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
CN1C(=O)c2ccccc2N3C(=O)c4ccccc4N=C3[C@]15O[C@H]5c6ccccc6
InChI
1S/C24H17N3O3/c1-26-21(28)17-12-6-8-14-19(17)27-22(29)16-11-5-7-13-18(16)25-23(27)24(26)20(30-24)15-9-3-2-4-10-15/h2-14,20H,1H3/t20-,24-/m0/s1
Clé InChI
TWDKBDSVUUKABK-RDPSFJRHSA-N
Description générale
Natural product derived from fungal source.
Pictogrammes
Skull and crossbonesEnvironment
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
H H Sun et al.
The Journal of antibiotics, 47(5), 515-522 (1994-05-01)
In the course of screening microbial broths for neurokinin receptor antagonists, a series of new benzodiazepines, benzomalvins A (1), B (2) and C (3), has been isolated from the culture broth of a fungus identified as a Penicillium sp. Benzomalvin