Documents
SMB00523
Sigma-Aldrich
2-Phenylethyl β-D-glucopyranoside
≥95% (LC/MS-ELSD)
Synonyme(s) :
Phenylethyl 2-Glucoside
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C14H20O6
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
284.31
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352205
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.25
Pureté
≥95% (LC/MS-ELSD)
Forme
solid
Solubilité
DMSO: 1 mg/mL
Application(s)
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
O[C@@H]([C@H](OCCC1=CC=CC=C1)O[C@@H]2CO)[C@@H](O)[C@@H]2O
InChI
1S/C14H20O6/c15-8-10-11(16)12(17)13(18)14(20-10)19-7-6-9-4-2-1-3-5-9/h1-5,10-18H,6-8H2/t10-,11-,12+,13-,14-/m1/s1
Clé InChI
MLRIJUWUQTVDQE-RKQHYHRCSA-N
Description générale
Natural product derived from plant source.
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable