SCP0212
PKA Substrate
≥95% (HPLC), lyophilized
111,00 €
About This Item
111,00 €
Produits recommandés
Nom du produit
PKA Substrate,
Essai
≥95% (HPLC)
Forme
lyophilized
Composition
Peptide Content, ≥60%
Conditions de stockage
protect from light
Température de stockage
−20°C
Catégories apparentées
Amino Acid Sequence
Description générale
Application
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable