SCP0200
Neuromedin N
Synonyme(s) :
NMN-125, NN, NT/N, NmN
186,00 €
About This Item
186,00 €
Produits recommandés
Amino Acid Sequence
Actions biochimiques/physiologiques
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable