Principaux documents
SCP0057
Sigma-Aldrich
Bovine Adrenal Medulla Docosapeptide / BAM 22P
500 μG
245,00 €
1 MG
383,00 €
245,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
500 μG
245,00 €
1 MG
383,00 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C130H184N38O31S2
Poids moléculaire :
2839.22
Code UNSPSC :
51111800
Nomenclature NACRES :
NA.32
245,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Essai
≥95% (HPLC)
Forme
lyophilized
Composition
Peptide Content, ≥70%
Conditions de stockage
protect from light
Température de stockage
−20°C
Amino Acid Sequence
Tyr-Gly-Gly-Phe-Met-Arg-Arg-Val-Gly-Arg-Pro-Glu-Trp-Trp-Met-Asp-Tyr-Gln-Lys-Arg-Tyr-Gly
Application
BAM-22P is peptide use to study the neurobiology of opioids and their receptors.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable