Principaux documents
SCP0028
Sigma-Aldrich
Bovine Adrenal Medulla Peptide
≥95% (HPLC), lyophilized powder
500 μG
318,00 €
1 MG
545,00 €
318,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
500 μG
318,00 €
1 MG
545,00 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C147H207N41O34S2
Poids moléculaire :
3156.60
Code UNSPSC :
12352202
Nomenclature NACRES :
NA.32
318,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Nom du produit
BAM 3200 Bovine Adrenal Medulla Peptide E, ≥95% (HPLC)
Essai
≥95% (HPLC)
Forme
lyophilized
Composition
Peptide Content, ≥70%
Conditions de stockage
protect from light
Température de stockage
−20°C
Amino Acid Sequence
Tyr-Gly-Gly-Phe-Met-Arg-Arg-Val-Gly-Arg-Pro-Glu-Trp-Trp-Met-Asp-Tyr-Gln-Lys-Arg-Tyr-Gly-Gly-Phe-Leu
Application
Bovine Adrenal Medulla Peptide E is peptide use to study the neurobiology of opioids and their receptors.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable