SCJ4600057
CF™ 680R maleimide
suitable for fluorescence, ≥90% (TLC)
257,00 €
About This Item
257,00 €
Produits recommandés
Niveau de qualité
Essai
≥90% (TLC)
Forme
solid
Poids mol.
~1034 g/mol
Solubilité
DMSO: soluble
H2O: soluble
ε (coefficient d'extinction)
140000 at 680 nm
Rapport des absorbances
A280/680 nm 0.32
Fluorescence
λex 680 or 685 nm (Flow cytometry laser line)
λex 680 or 685 nm (Microscopy laser line)
λex 680 nm; λem 701 nm
Adéquation
suitable for fluorescence
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Description générale
Caractéristiques et avantages
Notes préparatoires
Reconstitution
Informations légales
Clause de non-responsabilité
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable