SCJ4600010
CF™ 405S amine
suitable for fluorescence
240,00 €
About This Item
240,00 €
Produits recommandés
Forme
solid
Niveau de qualité
ε (coefficient d'extinction)
33000 at 404 nm
Rapport des absorbances
A280/404 nm 0.7
Fluorescence
λex 360, 405 or 407 nm (Flow cytometry laser line)
λex 404 nm; λem 428 nm
λex 405 nm (Microscopy laser line)
Adéquation
suitable for fluorescence
Température de stockage
−20°C
Description générale
Caractéristiques et avantages
Notes préparatoires
Informations légales
Clause de non-responsabilité
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable