MXBIOS100
Mix-n-Stain™ Biotin Antibody Labeling Kit (50-100μg)
161,00 €
About This Item
161,00 €
Produits recommandés
Description générale
Application
Caractéristiques et avantages
Composants
Informations légales
Clause de non-responsabilité
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Chronic 3 - Met. Corr. 1
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable