SAE0062
Lipodisq®
Styrene:Maleic Anhydride Copolymer 2:1, Pre-hydrolyzed
Synonyme(s) :
Lipodisq Reagent, Lipodisq Solution
330,00 €
About This Item
330,00 €
Produits recommandés
Niveau de qualité
Température de stockage
room temp
Catégories apparentées
Description générale
Application
The Lipodisq technology can solubilize commonly used lipids such as dimyristoylphosphatidylcholine (DMPC) without the use of detergents.
Functional pH range: 5.5 - 8.0
Actions biochimiques/physiologiques
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable