Principaux documents
SAB5702837
Sigma-Aldrich
Anti-EAAT2/SLC1A2 Antibody, clone 7K5F7, Rabbit Monoclonal
Synonyme(s) :
EAAT2, EIEE41, GLT-1, HBGT
100 μL
377,00 €
377,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
100 μL
377,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
Nomenclature NACRES :
NA.46
377,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Matériaux
colorless
Clone
7K5F7, monoclonal
Forme
liquid
Poids mol.
70 kDa
Espèces réactives
rat, rat, human
Concentration
2.50 mg/mL
Technique(s)
western blot: 1:500 - 1:2000
Couleur
colorless
Isotype
IgG
Séquence immunogène
KKQLGPGKKNDEVSSLDAFLDLIRNLFPENLVQACFQQIQTVTKKVLVAPPPDEEANATSAVVSLLNETVTEVPEETKMVIKKGLEFKDGMNVLGLIGFFI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... SLC1A2(6506)
Description générale
This gene encodes a member of a family of solute transporter proteins. The membrane-bound protein is the principal transporter that clears the excitatory neurotransmitter glutamate from the extracellular space at synapses in the central nervous system. Glutamate clearance is necessary for proper synaptic activation and to prevent neuronal damage from excessive activation of glutamate receptors. Mutations in and decreased expression of this protein are associated with amyotrophic lateral sclerosis. Alternatively spliced transcript variants of this gene have been identified. [provided by RefSeq, Sep 2010]
Immunogène
A synthetic peptide corresponding to a sequence within amino acids 150-250 of human EAAT2/SLC1A2 (P43004).
PBS with 0.02% sodium azide,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
Application
WB
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1