SAB5702763
Anti-EAAT1/SLC1A3 Antibody, clone 7Y4U5, Rabbit Monoclonal
Synonyme(s) :
EA6, EAAT1, GLAST, GLAST1
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Matériaux
colorless
Clone
7Y4U5, monoclonal
Forme
liquid
Espèces réactives
rat, rat, human
Concentration
0.8 mg/mL
Technique(s)
immunohistochemistry: 1:50 - 1:200
western blot: 1:500 - 1:2000
Couleur
colorless
Isotype
IgG
Séquence immunogène
GTKENMHREGKIVRVTAADAFLDLIRNMFPPNLVEACFKQFKTNYEKRSFKVPIQANETLVGAVINNVSEAMETLTRITEELVPVPGSVNGVNALGLVVFS
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... SLC1A3(6507)
Description générale
Immunogène
Application
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1