Principaux documents
SAB5702127
Sigma-Aldrich
Anti-beta glucuronidase (GUSB) Antibody, clone 4U0E2, Rabbit Monoclonal
Synonyme(s) :
GUSB, BG, MPS7, beta-glucuronidase
100 μL
377,00 €
377,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
100 μL
377,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
Nomenclature NACRES :
NA.46
377,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Matériaux
colorless
Clone
4U0E2, monoclonal
Forme
liquid
Poids mol.
75 kDa
Espèces réactives
human
Concentration
1 mg/mL
Technique(s)
western blot: 1:500 - 1:2000
Couleur
colorless
Isotype
IgG
Séquence immunogène
MARGSAVAWAALGPLLWGCALGLQGGMLYPQESPSRECKELDGLWSFRADFSDNRRRGFEEQWYRRPLWESGPTVDMPVPSSFNDISQDWRLRHFVGWVW
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... GUSB(2990)
Description générale
This gene encodes a hydrolase that degrades glycosaminoglycans, including heparan sulfate, dermatan sulfate, and chondroitin-4,6-sulfate. The enzyme forms a homotetramer that is localized to the lysosome. Mutations in this gene result in mucopolysaccharidosis type VII. Alternative splicing results in multiple transcript variants. There are many pseudogenes of this locus in the human genome.
Immunogène
A synthetic peptide corresponding to a sequence within amino acids 1-100 of human beta glucuronidase (GUSB) (P08236).
PBS with 0.02% sodium azide,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
Application
WB
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1