Principaux documents
SAB5702022
Sigma-Aldrich
Anti-Collagen X/COL10A1 Antibody, clone 0F5Q9, Rabbit Monoclonal
Synonyme(s) :
COL10A1, collagen alpha-1(X) chain
100 μL
377,00 €
377,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
100 μL
377,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
Nomenclature NACRES :
NA.46
377,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Matériaux
colorless
Clone
0F5Q9, monoclonal
Forme
liquid
Poids mol.
66 kDa
Espèces réactives
mouse, rat
Concentration
0.8 mg/mL
Technique(s)
western blot: 1:500 - 1:2000
Couleur
colorless
Isotype
IgG
Séquence immunogène
HSGEPGLPGPPGPPGPPGQAVMPEGFIKAGQRPSLSGTPLVSANQGVTGMPVSAFTVILSKAYPAIGTPIPFDKILYNRQQHYDPRTGIFTCQIPGIYYFS
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... COL10A1(1300)
Description générale
This gene encodes the alpha chain of type X collagen, a short chain collagen expressed by hypertrophic chondrocytes during endochondral ossification. Unlike type VIII collagen, the other short chain collagen, type X collagen is a homotrimer. Mutations in this gene are associated with Schmid type metaphyseal chondrodysplasia (SMCD) and Japanese type spondylometaphyseal dysplasia (SMD). [provided by RefSeq, Jul 2008]
Immunogène
A synthetic peptide corresponding to a sequence within amino acids 500-600 of human Collagen X/COL10A1 (Q03692).
PBS with 0.02% sodium azide,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
Application
WB
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1