Principaux documents
SAB5701602
Sigma-Aldrich
Anti-ANGPTL3 antibody produced in rabbit
100 μL
357,00 €
357,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
100 μL
357,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
Nomenclature NACRES :
NA.41
357,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
monoclonal
Forme
liquid
Espèces réactives
human
Concentration
2 mg/mL
Technique(s)
immunohistochemistry: 1:50-1:200
western blot: 1:500-1:2000
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... ANGPTL3(27329)
Description générale
This gene encodes a member of a family of secreted proteins that function in angiogenesis. The encoded protein, which is expressed predominantly in the liver, is further processed into an N-terminal coiled-coil domain-containing chain and a C-terminal fibrinogen chain. The N-terminal chain is important for lipid metabolism, while the C-terminal chain may be involved in angiogenesis. Mutations in this gene cause familial hypobetalipoproteinemia type 2. [provided by RefSeq, Aug 2015]
Immunogène
A synthesized peptide derived from human ANGPTL3
Forme physique
Buffer: PBS with 0.02% sodium azide,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable