Principaux documents
SAB5700829
Sigma-Aldrich
Anti-TIMM17A antibody produced in rabbit
Synonyme(s) :
TIM17, TIM17A, TIMM17A
100 μL
370,00 €
370,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
100 μL
370,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
Nomenclature NACRES :
NA.41
370,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
18
Espèces réactives
mouse, human
Concentration
1.34 mg/ml
Technique(s)
immunofluorescence: 1:10-1:100
western blot: 1:200-1:2000
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... TIMM17A(10440)
Immunogène
Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 1-171 of human TIMM17A (NP_006326.1).
Forme physique
PBS with 0.02% sodium azide,50% glycerol,pH7.3.
Stockage et stabilité
Store at -20℃. Avoid freeze / thaw cycles.
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable