Documents
SAB5700556
Sigma-Aldrich
Anti-Phospho-AURKA-T288/AURKB-T232/AURKC-T198 antibody produced in rabbit
Synonyme(s) :
AURKA, AURKB, AURKC
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
Nomenclature NACRES :
NA.41
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Clone
polyclonal
Forme
buffered aqueous solution
Espèces réactives
rat, human
Concentration
2.62 mg/ml
Technique(s)
western blot: 1:500-1:2000
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
phosphorylation (pThr288/pThr232/pThr198)
Informations sur le gène
human ... AURKA(6790)
Immunogène
A phospho specific peptide corresponding to residues surrounding T288/T232/T198 of human AURKA/AURKB/AURKC.
Forme physique
PBS with 0.02% sodium azide,50% glycerol,pH7.3.
Stockage et stabilité
Store at -20℃. Avoid freeze / thaw cycles.
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable