Principaux documents
SAB5700249
Sigma-Aldrich
Anti-SGTA antibody produced in rabbit
Synonyme(s) :
SGT, SGTA, alphaSGT, hSGT
100 μL
370,00 €
370,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
100 μL
370,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
Nomenclature NACRES :
NA.41
370,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
34
Espèces réactives
human
Concentration
2.25 mg/ml
Technique(s)
immunofluorescence: 1:50-1:100
immunohistochemistry: 1:50-1:200
western blot: 1:500-1:2000
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... SGTA(6449)
Description générale
This gene encodes a protein which is capable of interacting with the major nonstructural protein of parvovirus H-1 and 70-kDa heat shock cognate protein; however, its function is not known. Since this transcript is expressed ubiquitously in various tissues, this protein may serve a housekeeping function.
Immunogène
Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 1-120 of human SGTA (NP_003012.1).
Forme physique
PBS with 0.02% sodium azide,50% glycerol,pH7.3.
Stockage et stabilité
Store at -20℃. Avoid freeze / thaw cycles.
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable