Principaux documents
SAB5700219
Sigma-Aldrich
Anti-Eif2ak2 antibody produced in rabbit
Synonyme(s) :
EIF2AK1, EIF2AK2, Eif2ak2, PKR, PPP1R83, PRKR
100 μL
370,00 €
370,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
100 μL
370,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
Nomenclature NACRES :
NA.41
370,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
57
62
Espèces réactives
human, mouse, rat
Concentration
4.09 mg/ml
Technique(s)
immunofluorescence: 1:50-1:200
immunohistochemistry: 1:100-1:200
western blot: 1:500-1:2000
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... EIF2AK2(5610)
Description générale
The protein encoded by this gene is a serine/threonine protein kinase that is activated by autophosphorylation after binding to dsRNA. The activated form of the encoded protein can phosphorylate translation initiation factor EIF2S1, which in turn inhibits protein synthesis. This protein is also activated by manganese ions and heparin. Three transcript variants encoding two different isoforms have been found for this gene.
Immunogène
Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 1-270 of human Eif2ak2 (NP_002750.1).
Forme physique
PBS with 0.02% sodium azide,50% glycerol,pH7.3.
Stockage et stabilité
Store at -20℃. Avoid freeze / thaw cycles.
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable