Principaux documents
SAB5700125
Sigma-Aldrich
Anti-XPA antibody produced in rabbit
Synonyme(s) :
XP1, XPA, XPAC
100 μL
370,00 €
370,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
100 μL
370,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
Nomenclature NACRES :
NA.41
370,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
31
Espèces réactives
human, mouse
Concentration
2.02 mg/ml
Technique(s)
immunofluorescence: 1:50-1:100
western blot: 1:500-1:2000
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... XPA(7507)
Description générale
This gene encodes a zinc finger protein involved in DNA excision repair. The encoded protein is part of the NER (nucleotide excision repair) complext which is responsible for repair of UV radiation-induced photoproducts and DNA adducts induced by chemical carcinogens. Mutations in this gene are associated with xeroderma pigmentosum complementation group A. Alternatively spliced transcript variants have been found for this gene.
Immunogène
Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 1-273 of human XPA (NP_000371.1).
Forme physique
PBS with 0.02% sodium azide,50% glycerol,pH7.3.
Stockage et stabilité
Store at -20℃. Avoid freeze / thaw cycles.
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable