MAB4708
Anti-Caspase 8 Antibody, clone 1-1-37
clone 1-1-37, Chemicon®, from mouse
Synonyme(s) :
MACH1, FLICE
446,00 €
Date d'expédition estimée le05 mai 2025Détails
About This Item
446,00 €
Date d'expédition estimée le05 mai 2025Détails
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
1-1-37, monoclonal
Espèces réactives
human
Fabricant/nom de marque
Chemicon®
Technique(s)
western blot: suitable
Isotype
Not specified
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... CASP8(841)
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
Apoptosis & Cancer
Metabolism
Caspases
Enzymes & Biochemistry
Optimal working dilutions must be determined by end user.
Liaison
Forme physique
Stockage et stabilité
Autres remarques
Informations légales
Clause de non-responsabilité
En option
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable