SAB5600236
Anti-Histone H3.3 (H3-3A,H3-3B) Antibody
rabbit monoclonal, RM190
Synonyme(s) :
H3.3, H3F3
349,00 €
About This Item
349,00 €
Produits recommandés
Nom du produit
Anti-Histone H3.3 antibody, Rabbit monoclonal, recombinant, expressed in HEK 293 cells, clone RM190, purified immunoglobulin
Produit recombinant
expressed in HEK 293 cells
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
RM190, monoclonal
recombinant monoclonal
Forme
buffered aqueous glycerol solution
Espèces réactives
vertebrates
Technique(s)
ELISA: 0.2-1 μg/mL
multiplexing: 0.05-0.5 μg/mL
western blot: 0.5— 2 μg/mL
Isotype
IgG
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... H3-3A(3020)
Spécificité
Immunogène
Forme physique
Clause de non-responsabilité
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable