SAB5600214
Anti-Human IgM antibody, Rabbit monoclonal
recombinant, expressed in HEK 293 cells, clone RM121, purified immunoglobulin
Synonyme(s) :
IGHM, Ig mu chain C, Immunoglobulin heavy constant mu, Immunoglobulin mu
349,00 €
About This Item
349,00 €
Produits recommandés
Produit recombinant
expressed in HEK 293 cells
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
RM121, monoclonal
recombinant monoclonal
Forme
buffered aqueous glycerol solution
Espèces réactives
human
Technique(s)
ELISA: suitable (50ng/well - 200ng/well (for Capture)
0.05ug/mL - 0.2ug/mL (for Detection))
flow cytometry: suitable (assay dependent concentration)
immunocytochemistry: 0.5-2 μg/mL
immunohistochemistry: 0.5—2 μg/mL
Isotype
IgG
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Spécificité
Immunogène
Forme physique
Clause de non-responsabilité
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable