SAB4200257
Anti-PSMA antibody, Mouse monoclonal
clone 107-1A4, purified from hybridoma cell culture
Synonyme(s) :
PSMA Antibody - Monoclonal Anti-PSMA antibody produced in mouse, Psma Antibody, Monoclonal Anti-FOLATE HYDROLASE 1, Monoclonal Anti-FOLH1, Monoclonal Anti-GCP2, Monoclonal Anti-GLUTAMATE CARBOXYPEPTIDASE II, Monoclonal Anti-N-ACETYLATED ALPHA-LINKED ACIDIC DIPEPTIDASE 1, Monoclonal Anti-NAALAD, Monoclonal Anti-PROSTATE-SPECIFIC MEMBRANE ANTIGEN, Monoclonal Anti-PSM
146,00 €
About This Item
146,00 €
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
107-1A4, monoclonal
Forme
buffered aqueous solution
Espèces réactives
human
Conditionnement
antibody small pack of 25 μL
Concentration
~1.0 mg/mL
Technique(s)
flow cytometry: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
indirect ELISA: suitable
indirect immunofluorescence: 5-10 μg/mL using methanol/acetone fixed LNCaP cells.
Isotype
IgG1
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... FOLH1(2346)
Catégories apparentées
Description générale
Immunogène
Application
- enzyme linked immuno sorbent assay (ELISA)
- immunocytochemistry
- immunoprecipitation
- flow cytometry
Actions biochimiques/physiologiques
Forme physique
Clause de non-responsabilité
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable