SAB56000291
Anti-p40 (deltaNp63) Rabbit Monoclonal Antibody
clone RM392, affinity purified immunoglobulin
Synonyme(s) :
Tumor protein 63, p40
367,00 €
About This Item
367,00 €
Produits recommandés
Forme d'anticorps
affinity purified immunoglobulin
Niveau de qualité
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
RM392, monoclonal
recombinant monoclonal
Espèces réactives
human
Technique(s)
immunohistochemistry: 1:50-1:200
Isotype
IgG
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... TP63(8626)
Spécificité
Immunogène
Forme physique
Clause de non-responsabilité
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable