SAB5300498
Monoclonal Anti-CDKN2A antibody produced in mouse
clone 1E12E10, ascites fluid
Synonyme(s) :
P16
534,00 €
About This Item
534,00 €
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
ascites fluid
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
1E12E10, monoclonal
Espèces réactives
rat, mouse, human
Technique(s)
direct ELISA: 1:10,000
immunohistochemistry: 1:200-1:1,000
western blot: 1:500-1:2,000
Isotype
IgG1
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... CDKN2A(1029)
Immunogène
Mouse monoclonal antibody raised against P16 (Mouse and Human)
Forme physique
Clause de non-responsabilité
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable