SAB5300393
Anti-C-RAF antibody
mouse monoclonal, 4G4
Synonyme(s) :
CRAF, NS5, Raf-1, c-Raf
417,00 €
About This Item
417,00 €
Produits recommandés
Nom du produit
Monoclonal Anti-RAF1 antibody produced in mouse, clone 4G4, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
4G4, monoclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
73 kDa
Espèces réactives
human
Technique(s)
direct ELISA: 1:10,000
flow cytometry: 1:200-1:400
immunohistochemistry: 1:200-1:1,000
western blot: 1:500-1:2,000
Isotype
IgG1
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Informations sur le gène
human ... RAF1(5894)
Immunogène
Mouse monoclonal antibody raised against RAF1
Forme physique
Clause de non-responsabilité
10 - Combustible liquids
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable