SAB5300356
Monoclonal Anti-ZBTB16 antibody produced in mouse
clone 5B3, ascites fluid
Synonyme(s) :
PLZF, ZBTB16, ZNF145
491,00 €
About This Item
491,00 €
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
ascites fluid
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
5B3, monoclonal
Poids mol.
74 kDa
Espèces réactives
human
Technique(s)
direct ELISA: 1:10,000
indirect immunofluorescence: 1:200-1:1,000
western blot: 1:500-1:2,000
Isotype
IgG1
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Informations sur le gène
human ... ZBTB16(7704)
Immunogène
Mouse monoclonal antibody raised against ZBTB16
Forme physique
Clause de non-responsabilité
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable