SAB5201116
Monoclonal Anti-Gfap - Fitc antibody produced in mouse
clone S206A-8, purified immunoglobulin
Synonyme(s) :
Anti-Astrocyte, Anti-Glial fibrillary acidic protein, Anti-MGC139638
568,00 €
About This Item
568,00 €
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Conjugué
FITC conjugate
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
S206A-8, monoclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
antigen predicted mol wt 50 kDa
Espèces réactives
mouse, rat, human
Concentration
1 mg/mL
Technique(s)
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotype
IgG1
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... GFAP(2670)
Immunogène
Caractéristiques et avantages
Forme physique
Clause de non-responsabilité
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable