Principaux documents
SAB5200069
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-CASK antibody produced in mouse
clone S56A-50, 1 mg/mL, purified immunoglobulin
Synonyme(s) :
Anti-CASK. S56A-50
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
Nomenclature NACRES :
NA.41
Source biologique
mouse
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
S56A-50, monoclonal
Forme
buffered aqueous glycerol solution
Poids mol.
antigen predicted mol wt 100 kDa
Espèces réactives
Xenopus, mouse, rat, zebrafish, human
Concentration
1 mg/mL
Technique(s)
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotype
IgG1
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
rat ... Cask(29647)
Spécificité
Detects ~100 kDa.
Immunogène
Fusion protein amino acids 318-415 of rat CASK/Lin2
Caractéristiques et avantages
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
Forme physique
Solution in PBS, pH 7.4, 50% glycerol, and 0.09% sodium azide
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable