SAB4701075
Monoclonal Anti-CD279-APC antibody produced in mouse
clone EH12.2H7
Synonyme(s) :
PD-1, PD1, PDCD1, SLEB2
326,00 €
About This Item
326,00 €
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Conjugué
Allophycocyanin conjugate
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
EH12.2H7, monoclonal
Forme
buffered aqueous solution
Technique(s)
flow cytometry: 10 μL
Numéro d'accès
Q15116
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
2-8°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... PDCD1(5133)
Catégories apparentées
Description générale
Forme physique
Clause de non-responsabilité
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable