SAB4701071
Monoclonal Anti-CD57-APC antibody produced in mouse
clone TB01
Synonyme(s) :
3-O-sulfoglucuronic acid beta1-3 Gal beta1-4 GlcNAc, HNK1, LEU7
384,00 €
About This Item
384,00 €
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Conjugué
Allophycocyanin conjugate
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
TB01, monoclonal
Forme
buffered aqueous solution
Technique(s)
flow cytometry: 10 μL
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
2-8°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Catégories apparentées
Description générale
Immunogène
Forme physique
Clause de non-responsabilité
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable