SAB4701030
Monoclonal Anti-gammaTubulin antibody produced in mouse
clone TU-32
Synonyme(s) :
TUBG, Tubulin gamma
308,00 €
About This Item
308,00 €
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
TU-32, monoclonal
Forme
buffered aqueous solution
Concentration
1 mg/mL
Technique(s)
western blot: 1 μg/mL
Numéro d'accès
P23258
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
2-8°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... TUBG1(7283)
Description générale
Immunogène
Forme physique
Clause de non-responsabilité
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable