MABN742
Anti-Neuroligin-1, clone 1C9.1 Antibody
clone 1C9.1, from mouse
Synonyme(s) :
neuroligin 1, NLGN1, neuroligin-1
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
1C9.1, monoclonal
Espèces réactives
human, rat
Technique(s)
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotype
IgG2aκ
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... NLGN1(22871)
Description générale
Immunogène
Application
Neuroscience
Neuroscience
Synapse & Synaptic Biology
Growth Cones & Axon Guidance
Qualité
Western Blotting Analysis: 1.0 µg/mL of this antibody detected Neuroligin-1 in 10 µg of rat brain tissue lysate.
Description de la cible
Forme physique
Stockage et stabilité
Autres remarques
Clause de non-responsabilité
Not finding the right product?
Try our Outil de sélection de produits.
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable