SAB4700842
Monoclonal Anti-CD79a antibody produced in mouse
clone HM57
Synonyme(s) :
BCR alpha, IGA, Ig-alpha, MB-1
362,00 €
About This Item
362,00 €
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
HM57, monoclonal
Forme
buffered aqueous solution
Espèces réactives
horse, guinea pig, chicken, pig, rabbit, bovine, opossum, mouse, rat, human
Concentration
1 mg/mL
Technique(s)
flow cytometry: 1.5 μg/mL
Numéro d'accès
NM_001783.3
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
2-8°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... CD79A(973)
Catégories apparentées
Description générale
Immunogène
Forme physique
Clause de non-responsabilité
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable