SAB4700190
Monoclonal Anti-CD47 antibody produced in mouse
clone MEM-122, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
Anti-Integrin Associated Protein
255,00 €
About This Item
255,00 €
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
MEM-122, monoclonal
Forme
buffered aqueous solution
Espèces réactives
nonhuman primates, pig, human
Concentration
1 mg/mL
Technique(s)
flow cytometry: suitable
Isotype
IgM
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
2-8°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... CD47(961)
Description générale
Immunogène
Application
Caractéristiques et avantages
Forme physique
Clause de non-responsabilité
10 - Combustible liquids
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable