SAB4700544
Monoclonal Anti-TUBB3 antibody produced in mouse
clone TU-20, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
Anti-βIII-tubulin
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
TU-20, monoclonal
Forme
buffered aqueous solution
Espèces réactives
wide range
Concentration
1 mg/mL
Technique(s)
western blot: suitable
Isotype
IgG1
Numéro d'accès NCBI
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
2-8°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... TUBB3(10381)
Catégories apparentées
Description générale
Immunogène
Application
Western Blotting (1 paper)
Actions biochimiques/physiologiques
Caractéristiques et avantages
Forme physique
Clause de non-responsabilité
10 - Combustible liquids
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable